AuftragsverfolgungKontakt
Write-on labels | Avantor
Write-on labels
Write-on labels, Vinyl, Grün auf weiß, 150×100 mm, 10 labels/pack
Artikelnr. BRDY230630
Write-on labels
Artikelnr. BRDY230630
Anbieter:  
Write-on labels
Write-on labels
Write-on labels, Vinyl, Grün auf weiß, 150×100 mm, 10 labels/pack
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
These write-on labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
  • Labels are used to track calibration, inspection, or parts and/or equipement
Write-on areas allow date, inspector, or other information to be periodically added.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün auf weiß
  • Bezeichnung:
    Write-on labels
  • Abmessungen:
    150×100 mm
  • Material:
    Vinyl
  • Seq:
    19
  • Verpackt:
    10 labels/pack