AuftragsverfolgungKontakt
Schwefel ≥99%, Blume | Avantor
Schwefel ≥99%, Blume
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. A17260.36
Reizend
Schwefel ≥99%, Blume
Artikelnr. A17260.36
CAS Nummer:  7704-34-9
Schwefel ≥99%, Blume
Schwefel ≥99%, Blume
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  7704-34-9
Preis
44,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7704-34-9
  • Formel:S
  • MDL-Nummer:MFCD00085316
  • Molekulargewicht:32.07 g/mol
  • Merck-Index:13,09059
  • Siedepunkt:445 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:113…119 °C
  • Dichte:2,36 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:168 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-722-6
  • UN:1350
  • ADR:4.1,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g