Sample container, with screw cap
40 ml, 30 mm, 70 mm, Klar, PP, clear
Anbieter: DELTALAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
- Ext.Ø:30 mm
- Kapazität:40 ml
- Farbe:Klar
- Höhe:70 mm
- Material:PP, clear
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.