AuftragsverfolgungKontakt
Probenlanze
Probenlanze
Ventillanze, Stainless steel V4A, 550 mm, 32 mm
  300-0076
 :   BURKLE
Probenlanze
  300-0076
 :  BURKLE
Probenlanze
Probenlanze
Ventillanze, Stainless steel V4A, 550 mm, 32 mm
1 650,00 €
1 * 1 ST
Probenstecher für Allschichtproben von viskosen, pastösen und breiartigen Substanzen.
  • Optimierter Öffnungsmechanismus (vollständig zerlegbar)
  • Einfache Handhabung und Reinigung
  • Insbesondere bei pastenartigen Stoffen bleiben unterschiedliche Schichten erhalten
Für pharmazeutische Anwendungen.
Certifications: DIN 51750.3 und 53242.3
  • Ø:
    32 mm
  • Bezeichnung:
    Ventillanze
  • Länge:
    550 mm
  • Material:
    Stainless steel V4A