Einwegspatel
Spatel, kurz, mit breitem Ende, 115 mm, 22 mm, Weiß
Artikelnr. SEMA3339
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, weiß. Diese Einwegspatel sind ideal für die Handhabung von Cremes, Farben und anderen viskosen Medien.
- Haltbar, leicht elastisch
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Formen
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Spatel, kurz, mit breitem Ende
- Länge:115 mm
- Seq:02
- Klingenbreite:22 mm