AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör für Multiparameter-Messgeräte, MultiLine® IDS
Zubehör für Multiparameter-Messgeräte, MultiLine® IDS
Koffer, KS MultiLine® 1, ohne Messgerät/Sensoren, inkl. Armierung SM Pro, Puffer STP 4 und STP 7, Ständer, Becher, Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm bei 25 °C
Artikelnr. 662-2133
Anbieter:   WTW
Zubehör für Multiparameter-Messgeräte, MultiLine® IDS
Artikelnr. 662-2133
Anbieter:  WTW
Zubehör für Multiparameter-Messgeräte, MultiLine® IDS
Zubehör für Multiparameter-Messgeräte, MultiLine® IDS
Koffer, KS MultiLine® 1, ohne Messgerät/Sensoren, inkl. Armierung SM Pro, Puffer STP 4 und STP 7, Ständer, Becher, Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm bei 25 °C
Preis
292,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Koffer, KS MultiLine® 1, ohne Messgerät/Sensoren, inkl. Armierung SM Pro, Puffer STP 4 und STP 7, Ständer, Becher, Leitfähigkeitsstandard 1413 µS/cm bei 25 °C
  • Seq:
    35