AuftragsverfolgungKontakt
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,01 M, 1,413 mS/cm, 500 mL
Artikelnr. HACHC20C270
Anbieter:   Hach
Conductivity standards, KCL
Artikelnr. HACHC20C270
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Conductivity standards, KCL
Conductivity standards, KCL
Potassium chloride standard solution, 0,01 M, 1,413 mS/cm, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
54,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Potassium chloride standard solution, 0,01 M
  • Leitfähigkeit:
    1,413 mS/cm
Spezifikationen