AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 6 mm, 200 mm
Artikelnr. 441-0457
Rührstäbe
Artikelnr. 441-0457
Rührstäbe
Rührstäbe
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 6 mm, 200 mm
Preis
20,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Spezifikationen
  • Ø:
    6 mm
  • Bezeichnung:
    Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
  • Länge:
    200 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    006