Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
10,01, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Anbieter: Hanna
Springe zu:
Product Details & Documents
- Colour coded labels
- ±0,01 pH
Zertifizierung: Technical buffer solutions with certificate.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Referenztemperatur:25 °C
- pH Genauigkeit:±0,01
- pH-Wert:10,01
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.