AuftragsverfolgungKontakt
Tupfer
Tupfer
Sterile swabs, Aluminium/Baumwolle, 0,9 mm, 150 mm, +
Catalog # 300-0327
Supplier:   DELTALAB
Tupfer
Catalog # 300-0327
Supplier:  DELTALAB
Tupfer
Tupfer
Sterile swabs, Aluminium/Baumwolle, 0,9 mm, 150 mm, +
Price
830,00 €
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Tupfer für Proben, die keinen Transportbehälter erfordern.
Certifications: IVD.
Packaging: Einzeln verpackt im Peel-Off-Verpackung.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Specifications
  • Ø:
    0,9 mm
  • Steril:
    +
  • Bezeichnung:
    Sterile swabs
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    001
  • Stiel/Kopf:
    Aluminium/Baumwolle