AuftragsverfolgungKontakt
Jars with lid | Avantor
Jars with lid
1000 ml, 112 mm, 112,5 mm, 137,5 mm
Artikelnr. DELT241013
Anbieter:   DELTALAB
Jars with lid
Artikelnr. DELT241013
Anbieter:  DELTALAB
Jars with lid
1000 ml, 112 mm, 112,5 mm, 137,5 mm
Preis
3,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, made of PP, translucent, with lid.
  • Suitable for ailmentary use
  • Supplied uncapped
  • Good chemical and temperature resistance
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    112 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    137,5 mm
  • Seq:
    03
  • Hals I-Ø:
    112,5 mm