Conductivity electrodes
Leitfähigkeitselektrode, zwei Platinringe, mit integriertem ATC (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...110 °C, Glas, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC, General purposes, research, laboratory
CONSSK20T
: CONSORT
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker für ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Für:General purposes, research, laboratory
- Typ:Standard, with temp. sensor
- Bezeichnung:Leitfähigkeitselektrode, zwei Platinringe, mit integriertem ATC (Pt1000)
- Material:Glas
- Seq:04
- Temperatur:0...110 °C
- Zellkonstante:1 cm⁻¹