AuftragsverfolgungKontakt
Sample containers, with screw cap | Avantor
Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, with spoon, 66 mm, Klar, Rot, 39,3/44,2 mm, aseptic
Artikelnr. DELT309552
Anbieter:   DELTALAB
Sample containers, with screw cap
Artikelnr. DELT309552
Anbieter:  DELTALAB
Sample containers, with screw cap
Sample containers, with screw cap
60 ml, Sample container, with spoon, 66 mm, Klar, Rot, 39,3/44,2 mm, aseptic
Preis
446,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 600 ST
Product Details & Documents
Container made of PS with PE screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Aseptic or sterile available
  • With high safety closure biflex caps
Recommended volume: 50 ml
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Ausführung:
    aseptic
  • Kapazität:
    60 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Bezeichnung:
    Sample container, with spoon
  • Höhe:
    66 mm
  • Seq:
    03
  • Verschluss-Farbe:
    Rot
  • Ø oben/ Ø unten:
    39,3/44,2 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.