Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Auffangkolben
Auffangkolben
250 ml, KS 35/20
Artikelnr. 531-0826
Anbieter:   Lenz Laborglas
Auffangkolben
Artikelnr. 531-0826
Anbieter:  Lenz Laborglas
Auffangkolben
Auffangkolben
250 ml, KS 35/20
Preis
105,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar oder kunststoffbeschichtet.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kugelschliff KS 35/20, zentriert, passend für alle Rotationsverdampfer.
Documents
Spezifikationen
  • Kugelschliff-Schale:
    KS 35/20
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    07