Auffangkolben
100 ml, KS 35/20
531-0825
DURAN®, Borosilikatglas, klar oder kunststoffbeschichtet.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kugelschliff KS 35/20, zentriert, passend für alle Rotationsverdampfer.
- Kugelschliff-Schale:KS 35/20
- Kapazität:100 ml
- Seq:06
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.