AuftragsverfolgungKontakt
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
25 ml, 58 mm, 30 mm
Artikelnr. 215-2409
Anbieter:   GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Artikelnr. 215-2409
Anbieter:  GRAVIS
Sample bottles with or without push-on cap
Sample bottles with or without push-on cap
25 ml, 58 mm, 30 mm
Preis
339,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 210 ST
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
  • Amber glass to protect light-sensitive materials
 : Replacement PE caps are available separately.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    58 mm
  • Seq:
    11
  • Ø Hals:
    30 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 215-2420
    Natürliche PE-Kappe, Ø 22 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 220 ST - 21,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 215-2424
    Natürliche PE-Kappe, Ø 30 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 6,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SPVAQ40212
    Natürliche PE-Kappe, Ø 40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 86 ST - 26,80 €