Headspace-Fläschchen mit Bördelrand
Vials, beveled edge, 20,00 ml, Flat bottom, 23×75 mm, Glas, Klar, Nein
Artikelnr. NSCAC4020-S20
Anbieter: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Headspace-Fläschchen sind so gefertigt, dass sie eine gleichmäßige Glasdicke aufweisen, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung und damit eine gleichbleibend zuverlässige Probenentnahme gewährleistet. Verwenden Sie Weißblechverschlüsse mit magnetischen Pick-Autosamplern. Druckverschlussverschlüsse öffnen sich, wenn der Innendruck 3,0 ±0,5 bar überschreitet, und schützen so die Geräte während der Analyse hochflüchtiger Proben.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:23×75 mm
- Kapazität:20,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials, beveled edge
- Material:Glas
- Seq:07
- Boden:Flat bottom