Verschlüsse
Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter, GL 45, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 1 Port für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
JOURJR-S-11001
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Verschluss, inklusive EPDM O-Ring. Muttern, Klemmhülsen und farbige Spannhülsenadapter
- Material:PP
- Seq:01
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 1 Port für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch