AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse
GL 18
Artikelnr. HECH41326018
Schraubverschlüsse
Artikelnr. HECH41326018
Schraubverschlüsse
GL 18
Preis
1,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PP, schwarz.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis 110 °C
  • Nur geeignet für Flaschen 215-2814 bis 215-2819
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 18
  • Seq:
    1