AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic Kittel, SPP | Avantor
VWR® Basic Kittel, SPP
Weiß, M
Artikelnr. 113-1151
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic Kittel, SPP
Artikelnr. 113-1151
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic Kittel, SPP
VWR® Basic Kittel, SPP
Weiß, M
Preis
107,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP-Kittel werden aus einem starken, leichten und atmungsaktiven Spinnvlies-Polypropylen (SPP)-Gewebe hergestellt, das in ungefährlichen Umgebungen vor Schmutz, Ruß und bestimmten trockenen Partikeln schützt.
  • Druckverschluss am Kragen, Raglanärmel und Schnappverschluss
  • Elastische Bündchen, ohne Taschen
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung, die von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert - und -geprüft wurde.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Konfektionsgröße:
    M
  • Farbe:
    Weiß
  • Taschen:
    Ohne Taschen
  • Cat. No.:
    113-1151
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Reinraum|Labor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    48 g/m²