AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse | Avantor
Schraubverschlüsse
GL 55
Artikelnr. HECH41326055
Schraubverschlüsse
Artikelnr. HECH41326055
Schraubverschlüsse
GL 55
Preis
51,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, schwarz.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis 110 °C
  • Nur geeignet für Flaschen 215-2814 bis 215-2819
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 55
  • Seq:
    7