AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen
Probenröhrchen
55 mm, 12 mm, Blutgerinnungsmessgerät, max. 2000×g
Catalog # 212-0441
Supplier:   Brand
Probenröhrchen
Catalog # 212-0441
Supplier:  Brand
Probenröhrchen
Probenröhrchen
55 mm, 12 mm, Blutgerinnungsmessgerät, max. 2000×g
Price
153,00 €
Log in for availability
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
PS, crystal clear.
  • Robust
Universal tubes for a wide range of applications.
Ordering information: Fitting stoppers must be ordered separately.
Specifications
  • Ext.Ø:
    12 mm
  • Typ:
    Blutgerinnungsmessgerät, max. 2000×g
  • Länge:
    55 mm
  • Seq:
    01
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 212-1742
    Griffstopfen, LDPE, für Ø 16 mm Röhrchen
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST - 29,60 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 212-1743
    Griffstopfen, LDPE, für Ø 12 mm Röhrchen
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST - 28,80 €