AuftragsverfolgungKontakt
Rectangular cover glasses | Avantor
Rectangular cover glasses
22×32 mm, 0,16 - 0,19 mm
Artikelnr. HECH92099005095
Rectangular cover glasses
Artikelnr. HECH92099005095
Rectangular cover glasses
Rectangular cover glasses
22×32 mm, 0,16 - 0,19 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cover glass D 263® M made of borosilicate glass.
  • Free from colour distortion and highly transparent
  • Excellent quality, low levels of inclusions, striae, bubbles and streaks
  • High spectral transmission, excellent flatness, optimum resistance to chemicals
Zertifizierung: ISO 8255
Spezifikationen
  • L×B:
    22×32 mm
  • Seq:
    004
  • Stärke:
    0,16 - 0,19 mm
  • Cat. No.:
    HECH92099005095
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.