Redox/ORP electrodes
Platin-Redox-Elektroden, 0...±2000 mV, Einzeldiaphragma, nachfüllbar, S7, Glas, 0...+100 °C, 12×110 mm, Allzweck
Artikelnr. CONSSO60X
Anbieter: CONSORT
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Anschluss:S7
- Ø×L:12×110 mm
- Für:Allzweck
- Typ:Einzeldiaphragma, nachfüllbar
- Bezeichnung:Platin-Redox-Elektroden, 0...±2000 mV
- Material:Glas
- Temperatur:0...+100 °C