AuftragsverfolgungKontakt
Brushes for test tubes | Avantor
Brushes for test tubes
Laboratory brush, with sponge head, bleached, Schweineborsten, 100 mm, 30 mm, Stahl, verzinkt, 280 mm
Artikelnr. REIT50300801
Brushes for test tubes
Artikelnr. REIT50300801
Brushes for test tubes
Laboratory brush, with sponge head, bleached, Schweineborsten, 100 mm, 30 mm, Stahl, verzinkt, 280 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Schweineborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    30 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Stahl, verzinkt
  • Bezeichnung:
    Laboratory brush, with sponge head, bleached
  • Seq:
    03
  • Gesamtlänge:
    280 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    100 mm