AuftragsverfolgungKontakt
Bottle brushes, with head bundle | Avantor
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Schweineborsten, 85 mm, 50 mm, Stahl, verzinkt, 390 mm
Artikelnr. REIT21500234
Bottle brushes, with head bundle
Artikelnr. REIT21500234
Bottle brushes, with head bundle
Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material, Schweineborsten, 85 mm, 50 mm, Stahl, verzinkt, 390 mm
Preis
88,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
The brush consists of galvanised rotary wires with head bundle.
Spezifikationen
  • Borstenmaterial:
    Schweineborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    50 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Stahl, verzinkt
  • Bezeichnung:
    Brush for 0,25 l bottle, with bleached bristle fill material
  • Seq:
    01
  • Gesamtlänge:
    390 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    85 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.