Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Schweineborsten, 70 mm, 16 mm, Draht, 190 mm
Artikelnr. REIT12210301
Anbieter: REITENSPIESS BUERSTEN
Springe zu:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Spezifikationen
- Borstenmaterial:Schweineborsten
- Bürstenkopf Ø:16 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Bezeichnung:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:17
- Gesamtlänge:190 mm
- Bürstenkopf-Länge:70 mm