AuftragsverfolgungKontakt
Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Schweineborsten, 60 mm, 10 mm, Draht, 190 mm
  REIT12200301
Brushes for test tubes
  REIT12200301
Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Schweineborsten, 60 mm, 10 mm, Draht, 190 mm
8,80 €
1 * 1 ST
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
  • Borstenmaterial:
    Schweineborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    10 mm
  • Stiel-/Griff-Material:
    Draht
  • Bezeichnung:
    Test tube brush, with fallow bristles
  • Seq:
    16
  • Gesamtlänge:
    190 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    60 mm