AuftragsverfolgungKontakt
Supplemente für Nährmedien
Supplemente für Nährmedien
Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement, 10 Vial
Artikelnr. 1.00079.0010
Anbieter:   Merck
Supplemente für Nährmedien
Artikelnr. 1.00079.0010
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supplemente für Nährmedien
Supplemente für Nährmedien
Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement, 10 Vial
CAS Nummer:  
Preis
350,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 Vial
Product Details & Documents
Für die Isolierung von Mikroorganismen werden meist selektive Medien benötigt. Der Einsatz von gefriergetrockneten Supplementen hilft bei einer optimalen und standardisierten Vorbereitung und verbessert die Leistung der Selektivmedien.
  • Bis zur Öffnung werden keine Aerosole freigesetzt, daher wird die Einatmung von toxischen Mitteln minimiert
  • Benutzerfreundlicher Schraubverschluss gewährleistet einfache und sichere Öffnung
  • Standardvolumina erleichtern die Vorbereitung
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    10 Vial
  • Bezeichnung:
    Bolton-Bouillon-Selektiv-Supplement
Spezifikationen