AuftragsverfolgungKontakt
Burner, Teclu
Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, head Ø 32 mm, tubing Ø 19 mm, Propan, 32 mm
Artikelnr. USBE1301
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Burner, Teclu
Artikelnr. USBE1301
Burner, Teclu
Burner, Teclu
Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, head Ø 32 mm, tubing Ø 19 mm, Propan, 32 mm
Preis
83,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nickel plated brass base, in powder coated grey.
  • With air regulation valve and throttle screw
  • Without pilot light
Height: 165 mm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Teclu burner with air regulation needle valve, propane gas, head Ø 32 mm, tubing Ø 19 mm
  • Ø Kopf:
    32 mm
  • Für:
    Propan