AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff | Avantor
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
15 mm
Artikelnr. BOHLD738-52
Anbieter:   Bohlender
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
Artikelnr. BOHLD738-52
Anbieter:  Bohlender
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
Pulvertrichter, mit GL-Gewinde oder Normschliff
15 mm
Preis
164,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
  • The glass funnel can be fixed in any position
  • Used for reaction vessels with GL threaded connections or grounding sleeves
  • Temperature resistance −20 to +200 °C
  • Universal chemical resistance
Spezifikationen
  • Stiel A-Ø:
    15 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.