Embedding cassettes
Embedding cassettes, Weiß
Artikelnr. MARI5253104
Anbieter: MARIENFELD
Springe zu:
Product Details & Documents
Plastic (POM).
- Resistant against the solvents usually used in laboratories
- Different colours offer the possibility of colour coding (for example for different users, priorities)
- One 45° inclined and two vertical marking areas
- Roughness of the marking areas optimized to allow labelling by different systems
Spezifikationen
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Embedding cassettes
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.