AuftragsverfolgungKontakt
Kartuschen
LC-Pak für die Herstellung von 500 l Reinstwasser für die organische Spurenanalyse, empfohlen für empfindliche Verfahren im Spurenbereich wie zum Beispiel UPLC oder LC-MS
  171-0333
 :   Merck
Kartuschen
  171-0333
 :  Merck
Kartuschen
Kartuschen
LC-Pak für die Herstellung von 500 l Reinstwasser für die organische Spurenanalyse, empfohlen für empfindliche Verfahren im Spurenbereich wie zum Beispiel UPLC oder LC-MS
817,00 €
1 * 1 ST
  • Bezeichnung:
    LC-Pak für die Herstellung von 500 l Reinstwasser für die organische Spurenanalyse, empfohlen für empfindliche Verfahren im Spurenbereich wie zum Beispiel UPLC oder LC-MS
  • Seq:
    09