Probenröhrchen
2 ml, Flacher Boden, , PP, , 12,5×48 mm, , Unsteril, mit Schraubverschluss,
Artikelnr. SEMA3197
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, mit Schraubkappe.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Dokumente
SEMA3199_TDS.pdf
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Typ:Unsteril, mit Schraubverschluss
- Kapazität:2 ml
- Material:PP
- Seq:01
- Größe:12,5×48 mm
- Boden:Flacher Boden
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.