Precision heating bath
Digital heating bath for dry, air or sandbath, 230 V, PZ 26-7 heating bath, 700 °C, 5 L, 1200 W, 310×310×280 mm, 6,8 kg
Artikelnr. GESTPZ26-7
Anbieter: GESTIGKEIT HARRY
Springe zu:
Product Details & Documents
Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary evaporators, heating is provided by a tubular radiator.
- Made of stainless steel with spray-painted base
The appliances are controlled by means of a microprocessor PID-controller in connection with a low-mass sensor. The actual-value temperature is always on view. The preset temperature can be seen by pushing a button and can also be adjusted with the up/down key.
Spezifikationen
- Temperatur:700 °C
- Gewicht:6,8 kg
- Kapazität:5 L
- Bezeichnung:Digital heating bath for dry, air or sandbath, 230 V
- B×T×H:310×310×280 mm
- Leistung:1200 W
- Typ:PZ 26-7 heating bath
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.