AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates | Avantor
Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Artikelnr. GESTHT33-230
Anbieter:   GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
Artikelnr. GESTHT33-230
Anbieter:  GESTIGKEIT HARRY
Hotplates
430×580 mm, 130...370 °C, 4000 W, Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
Preis
1 660,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Heizfläche:
    430×580 mm
  • Heizleistung:
    4000 W
  • Temperatur:
    130...370 °C
  • Seq:
    17
  • B×T×H:
    442×592×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HT 33-230, aluminium alloy plate
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.