AuftragsverfolgungKontakt
Versandbehälter | Avantor
Versandbehälter
Blood transport blister, one position
Artikelnr. DAKL460168
Anbieter:   DAKLAPACK
Versandbehälter
Artikelnr. DAKL460168
Anbieter:  DAKLAPACK
Versandbehälter
Versandbehälter
Blood transport blister, one position
Preis
297,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Festes PP.
  • Transportblister eignen sich zum Versenden von medizinischen und biologischen Proben
  • Können als Brief verschickt werden, was erhebliche Einsparungen bei den Portokosten bedeutet
Bei Verwendung mit der flüssigkeitsabsorbierenden Einlage und dem SafetyBag entsprechen sie den Verpackungsanforderungen der meisten internationalen Postdienste.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Blood transport blister, one position
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460905
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 255×385 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - 1 440,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460909
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, zur Verwendung mit POLYMED, PE, internationaler Text, 165×170 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 99,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460910
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 385×580 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 377,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460911
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 590×620 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 526,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DAKL460915
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, PE, zur Verwendung mit POLYMED, internationaler Text, 165×265 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - 588,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0789
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel zur Verwendung mit POLYMED
    , PE, niederländischer Text, 165×275 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - 560,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0808
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel mit zusätzlicher Tasche, PE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - 682,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0804
    Absorptionseinlage, 90 × 127 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 500 ST - 61,30 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-0806
    Blisterpackung für mehrere Stäbchen, sechs Positionen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - 448,00 €