Sample tubes for stool, with screw cap
15 ml, mounted, sterile, Colour-21390398|Colour-21390316, 20 mm, 76 mm, 100/1000 (bag/ctn)
Artikelnr. BOET07.023.3107
Anbieter: BOETTGER PAUL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Clair tube with overlapping screw cap for optimal hygiene when opening, reliably sealed with long-lasting spoon for about bean-sized samples.
: Conforms to DIN EN 829 for the dispatch of stool samples.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ext.Ø:20 mm
- Verpackt:100/1000 (bag/ctn)
- Ausführung:mounted, sterile
- Kapazität:15 ml
- Höhe:76 mm
- Seq:03
- Verschluss-Farbe:Colour-21390398|Colour-21390316