0,00 €
Express Eingabe
/
Produkte
Services
Digitale Lösungen
Anwendungen
Support
Über uns
Austria
Auftragsverfolgung
Kontakt
Puffer
pH-Puffer
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 10,012, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
REGE110012
:
REAGECON
Buffer solutions
REGE110012
:
REAGECON
:
Expand image
Buffer solutions
Buffer standard DIN 19266, 10,012, -, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Add to cart
:
41,70 €
Unit of Measure
1 * 500 mL
-
+
Add to cart
Documents
Packung:
Plastic bottle
VE:
500 mL
Referenztemperatur:
25 °C
Bezeichnung:
Buffer standard DIN 19266
pH Genauigkeit:
-
pH-Wert:
10,012