Exsikkator-Platten
Porzellan, 300 mm
Artikelnr. HECH41175030
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Porzellanplatten mit vielen kleinen Löchern für Exsikkatoren, ohne Boden.
Spezifikationen
- Ø:300 mm
- Typ:Porzellan