AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometer
0,60 - 2,02 g/cm³, 0,005 g/cm³, 160 mm
Artikelnr. AMARH800052
Anbieter:   Amarell
Hydrometer
Artikelnr. AMARH800052
Anbieter:  Amarell
Hydrometer
0,60 - 2,02 g/cm³, 0,005 g/cm³, 160 mm
Preis
59,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
 : DIN 12793.
Spezifikationen
  • Länge:
    160 mm
  • Teilung:
    0,005 g/cm³
  • Messbereich:
    0,60 - 2,02 g/cm³