AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes, with screw cap
15 ml, 120 mm, 17 mm, Unsteril
Artikelnr. KIMA17018
Test tubes, with screw cap
Artikelnr. KIMA17018
Test tubes, with screw cap
15 ml, 120 mm, 17 mm, Unsteril
Preis
217,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 750 ST
Product Details & Documents
PP, translucent or PS, clear, with screw cap.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    17 mm
  • Sterilität:
    Unsteril
  • Kapazität:
    15 ml
  • Länge:
    120 mm