AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions | Avantor
Buffer solutions
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, Gelb, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Artikelnr. REGEH70525C
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Artikelnr. REGEH70525C
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
High Resolution Colour Coded Buffer, 7,000, -, Gelb, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
42,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Gelb
  • Bezeichnung:
    High Resolution Colour Coded Buffer
  • pH Genauigkeit:
    -
  • pH-Wert:
    7,000
Spezifikationen