AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Artikelnr. REGE1100525
Anbieter:   REAGECON
Buffer solutions
Artikelnr. REGE1100525
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Buffer solution, 10,00, ±0,01, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
31,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    500 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Buffer solution
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    10,00