AuftragsverfolgungKontakt
Sample storage tubes, blank and alphanumeric | Avantor
Sample storage tubes, blank and alphanumeric
1,2 ml, Mikroröhrchen Röhrchen (lose), Bulk, 1000 tubes/case, Blank storage tube
Artikelnr. 732-4845
Sample storage tubes, blank and alphanumeric
Artikelnr. 732-4845
Sample storage tubes, blank and alphanumeric
Sample storage tubes, blank and alphanumeric
1,2 ml, Mikroröhrchen Röhrchen (lose), Bulk, 1000 tubes/case, Blank storage tube
Preis
136,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Abgene blank and alphanumeric storage tubes are manufactured from 100% virgin, medical-grade polypropylene. Storage tubes are leak tested to ensure the integrity and security of samples and with a V-bottom design, our alphanumeric storage tubes facilitate sample recovery.
  • Highest quality
  • Enhanced rack design
Unlike traditional storage tubes or blocks, our blank and alphanumeric storage tubes are available in our specially-designed, stackable, 96-format, microplate-footprint racks to save precious space in your freezer, refrigerator, compound store or on the bench top. In addition, the rack design includes grid referenced lids for simple identification of tube location.
Spezifikationen
  • Verpackt:
    Bulk, 1000 tubes/case
  • Typ:
    Blank storage tube
  • Kapazität:
    1,2 ml
  • Bezeichnung:
    Mikroröhrchen Röhrchen (lose)
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    732-4845
  • Umweltzertifizierung:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.