AuftragsverfolgungKontakt
Supplemente für Nährmedien
OGY Selektiv-Supplement, 10 Vial
  1.09877.0010
 :   Merck
Supplemente für Nährmedien
  1.09877.0010
 :  Merck
 :  
Supplemente für Nährmedien
Supplemente für Nährmedien
OGY Selektiv-Supplement, 10 Vial
 :  
188,00 €
1 * 10 Vial
Für die Isolierung von Mikroorganismen werden meist selektive Medien benötigt. Der Einsatz von gefriergetrockneten Supplementen hilft bei einer optimalen und standardisierten Vorbereitung und verbessert die Leistung der Selektivmedien.
  • Bis zur Öffnung werden keine Aerosole freigesetzt, daher wird die Einatmung von toxischen Mitteln minimiert
  • Benutzerfreundlicher Schraubverschluss gewährleistet einfache und sichere Öffnung
  • Standardvolumina erleichtern die Vorbereitung
  • VE:
    10 Vial
  • Bezeichnung:
    OGY Selektiv-Supplement