Kreuzmuffe
Mit Sicherungs-Herzschrauben, 0 - 16 mm, Temperguss
Artikelnr. NEUBM020-4850S
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Doppelmuffe aus gehärtetem Gusseisen, pulverbeschichtet.
- Für Stäbe bis 16 mm Ø
- Mit Messing-Rändelschrauben oder Edelstahl- Sicherheitsherzschrauben
- Gewinde: M8
Gewicht: 180 g
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Spannweite:0 - 16 mm
- Bezeichnung:Mit Sicherungs-Herzschrauben
- Material:Temperguss
- Seq:02