Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Test sieves, synthetic | Avantor

Test sieves, synthetic

200 mm, 45 mm, 0,050 mm
Artikelnr. LINK552050881-0050
Test sieves, synthetic
Artikelnr. LINK552050881-0050
Test sieves, synthetic
Test sieves, synthetic

200 mm, 45 mm, 0,050 mm

Preis
137,24 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

The synthetic POM frame, nylon mesh sieves meet DIN 4197 requirements and all current amendments.

  • Metal free construction
Spezifikationen
  • Ø:
    200 mm
  • Maschenweite:
    0,050 mm
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    03