Probenflaschen, Glas
100 ml, Probenflaschen, GL 45
Artikelnr. 300-0054
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Spezifikationen
- Gewinde:GL 45
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Probenflaschen
- Seq:01