Sample bottles with or without push-on cap
25 ml, 51 mm, 30 mm
Artikelnr. 215-3233
Anbieter: GRAVIS
Springe zu:
Product Details & Documents
Chemistry glass, white or amber, with or without natural PE push-on cap, assembled.
- Amber glass to protect light-sensitive materials
Ordering information: Replacement PE caps are available separately.
Spezifikationen
- Kapazität:25 ml
- Höhe:51 mm
- Seq:07
- Ø Hals:30 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis